Learn More
Fisherbrand™ Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de PTFE
Código de producto. 11598192 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83–400
89-400
Cantidad:
100/paq
144/caja
288/paq
500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 288
paquete de 500
Código de producto. Acabado del cuello Cantidad unitSize
11598192 70-400 144/caja paquete de 144
15593261 20-400 100/paq paquete de 500
15503271 24-400 100/paq paquete de 500
15513271 28-400 100/paq paquete de 500
15523271 33-400 100/paq paquete de 500
11528192 38-400 500/caja paquete de 500
11538192 43-400 500/caja paquete de 500
11548192 45-400 500/caja paquete de 500
15533271 48-400 100/paq paquete de 500
15543271 53-400 100/paq paquete de 500
15553271 58-400 100/paq paquete de 500
15563271 83–400 144/caja paquete de 144
11518202 89-400 144/caja paquete de 144
11588192 63-400 288/paq paquete de 288
14 options
Código de producto. 11598192
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Economical alternative to Thermoset and Phenolic PTFE lined caps. Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap have a PTFE facing, backed by F217 liners.
Polypropylene (PP) caps with F217 & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps. They have a PTFE facing, backed by F217 liners. The F217 liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE). PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference.
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Especificaciones
Color White
Descripción Tapón de rosca
Material Polipropileno
N.º por caja 144/Cs.
Envase Packed in 12 bags of 12
Cantidad 144/caja
Esterilidad Estéril
Material de revestimiento PE Foam/PTFE
Acabado del cuello 70-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Forma Forma redonda
Tipo de producto PE Foam/PTFE-lined Cap
Para utilizar con (equipo) Frasco
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca