Learn More
ABEBA™ Zapatos profesionales blancos
Descripción
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 15 minutos (sin aditivos)
- Blanco
- Antiestático
- Lavable a 60 °C
- Correa del talón plegable y ajustable
- Resistencia de deslizamiento SRC según la EN ISO 20347:2012
- CE EN ISO 20347:2012
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| Modelo | 9600 |
| Tipo de producto | Controlled Environments Shoes |