Learn More
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
Código de producto. 12201232 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
12201232 L paquete de 50
12201262 3XL paquete de 50
12201252 2XL paquete de 50
12201242 XL paquete de 50
12201222 M paquete de 50
5 options
Código de producto. 12201232
Marca: DuPont™ D14591547
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con una tela no tejida de SMS de polipropileno pirorretardante no halogenado. El mono con capucha DuPont™ ProShield™ 20 SFR ofrece una protección limitada contra la propagación de la llama.
  • Mono con propagación limitada de la llama con capucha de 3 piezas
  • Estructura de polipropileno de SMS no tejido con propagación limitada de la llama
  • Uniones cosidas externas en color naranja para diferenciación e identificación visual
  • Cintura, cara, tobillos y muñecas elásticas
  • Cremallera, solapa
  • Blanco con costuras naranjas
  • Antiestático y sin halógenos.
  • Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425
  • Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
  • EN 14116 índice 1 (propagación limitada de la llama), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño L
Material SMS antiestática
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6, EN 1073-2
Certificaciones/conformidad (UE) 2016/425, EN 14116 índice 1, EN 1073-2, EN 1149-5
Descripción Solapa con cremallera, puños canalizados y elásticos faciales
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria petroquímica y ferroviaria, soldadura, gas y aplicaciones metálicas