Descripción
- Mono con propagación limitada de la llama con capucha de 3 piezas
- Estructura de polipropileno de SMS no tejido con propagación limitada de la llama
- Uniones cosidas externas en color naranja para diferenciación e identificación visual
- Cintura, cara, tobillos y muñecas elásticas
- Cremallera, solapa
- Blanco con costuras naranjas
- Antiestático y sin halógenos.
- Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
- EN 14116 índice 1 (propagación limitada de la llama), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | M |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Blanco |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | 3 paneles |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Mostrar más |