Learn More
3M™ White with Green Back Panel SMS Based Polypropylene Protective Coveralls
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | 4X-Large |
| Sexo | Unisex |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de manguito | Knit |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Hood Type | 3 paneles |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase de protección | Categoría III |
| Mostrar más |