Learn More
3M™ White with Green Back Panel SMS Based Polypropylene Protective Coveralls
Código de producto. 11953774
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11953774 2XL 20 PCS
11973774 4X-Large 20 PCS
11913774 M 20 PCS
11933774 L 20 PCS
11943774 XL 20 PCS
12932285 Small paquete de 20
11963774 3XL 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11953774 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000034764
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Knit
Estilo de cuello Hooded
Hood Type 3 paneles
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III
Altura (métrico) De 186 a 194 cm