Description
- El volumen del contenido está grabado en el mango
- El borde frontal plano de la cuchara volumétrica es ideal para recoger el medio del fondo del recipiente o para entrar en las esquinas del recipiente, permitiendo un buen vaciado de pequeñas cantidades restantes
- La base plana permite ajustar el volumen cuchara abajo sin derramar el contenido
- La cuchara dosificadora desechable es adecuada para su uso como cuchara de muestra para tomar pequeñas cantidades de muestra
- Dado que la cuchara volumétrica de plástico se ha desarrollado para un solo uso, no hay limpieza y se excluye la posibilidad de contaminación cruzada e impurezas
- Las cucharas dosificadoras y las cucharas volumétricas son adecuadas para la medición precisa para aplicaciones químicas y farmacéuticas, cosméticos, alimentación animal y la industria de alimentos y bebidas
- Las versiones estériles se envasan individualmente
- Con borde separador
- Para un solo uso
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Spécification
Spécification
| Cantidad | 100/paq. |
| Descripción | Cucharas dosificadoras con borde separador para una medición exacta |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Contacto con alimentos, REACH, RoHS |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Sampler |
| Para utilizar con (aplicación) | Especialmente para las industrias alimentaria, de piensos y farmacéutica |
| Material | Poliestireno |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?