Descripción
- El volumen del contenido está grabado en el mango
- El borde frontal plano de la cuchara volumétrica es ideal para recoger el medio del fondo del recipiente o para entrar en las esquinas del recipiente, permitiendo un buen vaciado de pequeñas cantidades restantes
- La base plana permite ajustar el volumen cuchara abajo sin derramar el contenido
- La cuchara dosificadora desechable es adecuada para su uso como cuchara de muestra para tomar pequeñas cantidades de muestra
- Dado que la cuchara volumétrica de plástico se ha desarrollado para un solo uso, no hay limpieza y se excluye la posibilidad de contaminación cruzada e impurezas
- Las cucharas dosificadoras y las cucharas volumétricas son adecuadas para la medición precisa para aplicaciones químicas y farmacéuticas, cosméticos, alimentación animal y la industria de alimentos y bebidas
- Las versiones estériles se envasan individualmente
- Con borde separador
- Para un solo uso
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/paq. |
| Descripción | Cucharas dosificadoras con borde separador para una medición exacta |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Contacto con alimentos, REACH, RoHS |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Sampler |
| Para utilizar con (aplicación) | Especialmente para las industrias alimentaria, de piensos y farmacéutica |
| Material | Poliestireno |