Learn More
3M™ Bata de laboratorio desechable blanca para visitantes, serie 4400
Descripción
- Ideales para aplicaciones de higiene
- Polipropileno 100 % suave, transpirable y ligero
- Cierre con cremallera
- Bolsillo interior
- 3M Catálogo n.º 4440-3XL, 3M Catálogo n.º 4440-L
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Sí |
| Resistencia | Líquidos y polvo no peligrosos, Dust |
| Tipo de costura | Con costura doble |
| Mostrar más |