Learn More
Coverguard™ Mono blanco 5M20
Código de producto. p-7239949
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16382058 Pequeño paquete de 25
16392058 M paquete de 25
16302068 L paquete de 25
16312068 XL paquete de 25
16322068 2XL paquete de 25
16332068 3XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16382058 Proveedor Coverguard™ N.º de proveedor 44301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los monos de protección hechos de películas microporosas laminadas son efectivos contra partículas y salpicaduras de líquidos químicos no peligrosos. La evaporación del vapor de agua permite una mayor comodidad de uso. Los elásticos en la capucha, la cintura, los puños y los tobillos evitan que la prenda se suba durante el movimiento.
  • Cat. de EPI según CE III
  • Protección limitada contra salpicaduras de líquidos químicos
  • Protege contra partículas químicas sólidas en el aire
  • Protección antiestática
  • Blanco
  • 55 g/m2 SPP + tejido de película microporosa
  • Cremallera central con solapa adhesiva
  • Capucha elástica de 3 partes
  • Elástico: cintura, puños con presilla elástica para el pulgar, ajuste en los tobillos, percha
  • Correa de barbilla autoadhesiva
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material EPI
Color Blanco
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla
Hood Type Capucha elástica con correa de barbilla autoadhesiva
Tipo de tapón Cremallera central con solapa adhesiva
Esterilidad No estéril
Recubrimiento Película microporosa
Estilo de la parte posterior Elástico
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. de EPI según CE III, EN 13034:2005 + A1:2009 tipo 6; EN ISO 13982-1:2004 + A1:2020 tipo 5; EN 1149-5:2008