Learn More
3M™ Monos protectores de SMS laminado combinado con panel blanco y azul
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Hood Type | 3 paneles |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase de protección | Categoría III |
| Altura (métrico) | De 186 a 194 cm |
| Show More |