Learn More
3M™ Mono de protección
Código de producto. p-8004397
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tamaño unitSize
12912325 Pequeño paquete de 20
12922325 M paquete de 20
12932325 L paquete de 20
12942325 XL paquete de 20
11963784 2XL paquete de 20
12962325 3XL paquete de 20
11953784 - paquete de 20
7 options
Código de producto. 12912325
Marca: 3M™ 7000089639
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protective coveralls are manufactured from a high quality laminated material with a breathable back panel to improve air ventilation and reduce heat build-up.
  • Panel trasero transpirable para ayudar a mejorar la ventilación del aire y reducir la acumulación de calor.
  • Los puños tejidos proporcionan un suave cierre en la muñeca para una mayor comodidad en comparación con los cierres elásticos.
  • Cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento.
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremallera hermético para mayor comodidad y para ayudar a proporcionar protección adicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Tejido
Estilo de cuello Campana extractora
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III
Modelo 4535W
Altura (métrico) De 164 a 170 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.