Learn More
Thermo Scientific™ Placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 436111
Detalles adicionales : Peso : 5.22000kg
Descripción
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis Thermo Scientific™, compatibles con instrumentos comunes. Estas placas ofrecen resultados óptimos, fiabilidad de un lote a otro y reproducibilidad entre pocillos.
Características
- La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
- Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
- Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
- Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos
- Thermo Scientific™ Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Blanco:
- Ofrece la máxima reflexión
- Autofluorescencia y autoluminiscencia mínimas
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Quimioluminiscente | |
hidrófobos | |
Blanco | |
Con tapa | |
96 | |
No estéril | |
Microplaca | |
Redondo | |
80 | |
Ninguno | |
Lípidos |
8 x 12 | |
Plano | |
Estándar | |
Poliestireno | |
80 cajas | |
PolySorp | |
350 μl | |
Fluorescencia y luminiscencia | |
10 | |
80/caja |
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.