Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha con tapones de vidrio esmerilado Wheaton™
Código de producto. 12369719 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12369719 100 mL paquete de 6
12402491 500 mL paquete de 10
2 options
Código de producto. 12369719
Marca: DWK Life Sciences W216015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón y el frasco de vidrio de borosilicato cuentan con un borde de vertido sin goteo. El tapón de vidrio esmerilado se ajusta de forma segura para evitar la contaminación
  • Boca ancha ideal para sólidos y líquidos viscosos
  • Fácil de limpiar.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 100 ml
Capacidad (métrico) 100 mL
Capacidad (imperial) 3,3 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,1 in
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 110 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Altura (imperial) 4,3 in
Tamaño del tapón 29/22 mm
Diámetro (métrico) 54 mm
Tipo de tapón Tapón