Learn More
DWK Life Sciences Tapones con parte superior abierta de polipropileno blanco con revestimiento de silicona con exterior de PTFE unido para viales E-Z Ex-Traction™ Wheaton™
Código de producto. p-3532425 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-425
22-400
24-400
N.º por caja:
100 cajas
1000 cajas
250 cajas
500 cajas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello N.º por caja unitSize
10725373 13-425 250 cajas paquete de 250
10526863 13-425 1000 cajas paquete de 1000
10048272 15-425 250 cajas paquete de 250
10139822 15-425 1000 cajas paquete de 1000
10556863 22-400 100 cajas paquete de 100
10119922 22-400 500 cajas paquete de 500
10785553 24-400 100 cajas paquete de 100
10557833 24-400 500 cajas paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10725373 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W240840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para el almacenamiento y la contención de disolventes volátiles, compuestos sensibles o productos químicos corrosivos
Apto para el almacenamiento y la contención de disolventes volátiles, compuestos sensibles o productos químicos corrosivos
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 250 cajas
N.° por paquete 250/caja
Acabado del cuello 13-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Vial o frasco de vidrio
Revestimiento del tapón PTFE/silicona