Learn More
DWK Life Sciences Tapones con parte superior abierta de polipropileno blanco con revestimiento de silicona con exterior de PTFE unido para viales E-Z Ex-Traction™ Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Apto para el almacenamiento y la contención de disolventes volátiles, compuestos sensibles o productos químicos corrosivos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 250 cajas |
| N.° por paquete | 250/caja |
| Acabado del cuello | 15-425 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |
| Revestimiento del tapón | PTFE/silicona |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?