Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno y exterior de PTFE Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Excelente para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico
- El exterior de PTFE y revestimiento de espuma de polietileno ofrece resistencia química
- La espuma de polietileno proporciona propiedades de sellado y compresibilidad
- Buena opción para productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
- Para su uso con viales o frascos de vidrio
- Polipropileno
- Tapón de rosca
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 72 cajas |
| Material de revestimiento | PTFE/polietileno |
| Acabado del cuello | 43-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |