Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno y exterior de PTFE Wheaton™
Código de producto. 11714229 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Material de revestimiento:
Espuma de polietileno
PTFE/polietileno
Material:
Polipropileno
Polipropileno, PTFE
N.º por caja:
144 cajas
48 cajas
72 cajas
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Acabado del cuello Material de revestimiento Material N.º por caja unitSize
11714229 28-400 PTFE/polietileno Polipropileno 144 cajas paquete de 144
11784219 20-400 PTFE/polietileno Polipropileno 144 cajas paquete de 144
11708819 63-400 PTFE/polietileno Polipropileno 48 cajas paquete de 48
11798809 53-400 PTFE/polietileno Polipropileno 72 cajas paquete de 72
11704229 24-400 PTFE/polietileno Polipropileno, PTFE 144 cajas paquete de 144
11778809 43-400 PTFE/polietileno Polipropileno 72 cajas paquete de 72
11788809 45-400 Espuma de polietileno Polipropileno 72 cajas paquete de 72
11724229 33-400 PTFE/polietileno Polipropileno 144 cajas paquete de 144
11794219 22-400 Espuma de polietileno Polipropileno 144 cajas paquete de 144
11734229 48-400 PTFE/polietileno Polipropileno 72 cajas paquete de 72
11744229 58-400 PTFE/polietileno Polipropileno 72 cajas paquete de 72
11768809 38-400 PTFE/polietileno Polipropileno 72 cajas paquete de 72
10113052 89-400 PTFE/polietileno Polipropileno 48 cajas paquete de 48
11754229 70-400 PTFE/polietileno Polipropileno 48 cajas paquete de 48
14 options
Código de producto. 11714229
Marca: DWK Life Sciences 239235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico
  • El exterior de PTFE y revestimiento de espuma de polietileno ofrece resistencia química
  • La espuma de polietileno proporciona propiedades de sellado y compresibilidad
  • Buena opción para productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
  • Para su uso con viales o frascos de vidrio
  • Polipropileno
  • Tapón de rosca
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 144 cajas
Material de revestimiento PTFE/polietileno
Acabado del cuello 28-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Vial o frasco de vidrio