Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno y exterior de PTFE Wheaton™
Shop All Wheaton Science Products ProductsDescription
Excelente para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico
- El exterior de PTFE y revestimiento de espuma de polietileno ofrece resistencia química
- La espuma de polietileno proporciona propiedades de sellado y compresibilidad
- Buena opción para productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
- Para su uso con viales o frascos de vidrio
- Polipropileno
- Tapón de rosca
- Blanco
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno, PTFE |
| N.º por caja | 144 cajas |
| Material de revestimiento | PTFE/polietileno |
| Acabado del cuello | 24-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |