Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Código de producto. p-3207818 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Acabado del cuello:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
N.º por caja:
144 cajas
48 cajas
72 cajas
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 144
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. 10296624
Marca: DWK Life Sciences 239220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Buenos para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
  • El tapón de rosca de polipropileno blanco proporciona una superficie transparente para escribir en el tapón
  • El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 48 cajas
Acabado del cuello 70-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Frasco redondo
Revestimiento del tapón Polivinilo