Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Código de producto. 11788829 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
N.º por caja:
144 cajas
48 cajas
72 cajas
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 144
paquete de 48
paquete de 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello N.º por caja unitSize
11788829 53-400 72 cajas paquete de 72
10296624 70-400 48 cajas 48 PCS
11778829 48-400 72 cajas paquete de 72
11718829 24-400 144 cajas paquete de 144
11748829 38-400 72 cajas paquete de 72
11798829 58-400 72 cajas paquete de 72
11708829 22-400 144 cajas paquete de 144
10546653 89-400 48 cajas paquete de 48
11758829 43-400 72 cajas paquete de 72
11728829 28-400 144 cajas paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11788829 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 239217
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Buenos para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
  • El tapón de rosca de polipropileno blanco proporciona una superficie transparente para escribir en el tapón
  • El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 72 cajas
Acabado del cuello 53-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Frasco redondo
Revestimiento del tapón Polivinilo