Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- El tapón de rosca de polipropileno blanco proporciona una superficie transparente para escribir en el tapón
- El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 144 cajas |
| Acabado del cuello | 22-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de producto | Tapón de polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco redondo |
| Revestimiento del tapón | Polivinilo |