Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Código de producto. 10296624 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
N.º por caja:
144 cajas
48 cajas
72 cajas
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 144
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Acabado del cuello N.º por caja unitSize
10296624 70-400 48 cajas 48 PCS
11778829 48-400 72 cajas paquete de 72
11718829 24-400 144 cajas paquete de 144
11748829 38-400 72 cajas paquete de 72
11798829 58-400 72 cajas paquete de 72
11708829 22-400 144 cajas paquete de 144
10546653 89-400 48 cajas paquete de 48
11758829 43-400 72 cajas paquete de 72
11728829 28-400 144 cajas paquete de 144
11788829 53-400 72 cajas paquete de 72
10 options
Código de producto. 10296624
Marca: DWK Life Sciences 239220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Buenos para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
  • El tapón de rosca de polipropileno blanco proporciona una superficie transparente para escribir en el tapón
  • El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 48 cajas
Acabado del cuello 70-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Frasco redondo
Revestimiento del tapón Polivinilo
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.