Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de espuma de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- El revestimiento proporciona un sellado hermético
- Material de revestimiento: Espuma, polietileno
- Polipropileno
- Tapón de rosca
- Blanco
Utilice estos tapones con viales o frascos de vidrio
Información de órdenes
Cada paquete contiene 72
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 72 cajas |
| Acabado del cuello | 43-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |
| Revestimiento del tapón | Espuma de polietileno |