Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de espuma de polivinilo Wheaton™
Código de producto. 11768899 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Material:
De cristal
Polipropileno
N.º por caja:
144 cajas
48 cajas
72 cajas
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Acabado del cuello Material N.º por caja unitSize
11768899 28-400 Polipropileno 144 cajas 144 PCS
11798899 43-400 Polipropileno 72 cajas paquete de 72
11738909 58-400 Polipropileno 72 cajas paquete de 72
11718909 48-400 Polipropileno 72 cajas paquete de 72
11708899 13-425 Polipropileno 144 cajas paquete de 144
11728909 53-400 De cristal 72 cajas paquete de 72
11758899 24-400 Polipropileno 144 cajas paquete de 144
11758909 70-400 Polipropileno 48 cajas paquete de 48
11788899 38-400 Polipropileno 72 cajas paquete de 72
9 options
Código de producto. 11768899
Marca: DWK Life Sciences 239283
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento de polietileno de espuma ofrece resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos
  • El revestimiento proporciona un sellado hermético
  • Material de revestimiento: Espuma, polietileno
  • Polipropileno
  • Tapón de rosca
  • Blanco
Utilice estos tapones con viales o frascos de vidrio
Información de órdenes
Cada paquete contiene 72
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 144 cajas
Acabado del cuello 28-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Vial o frasco de vidrio
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno