Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de espuma/LDPE
Código de producto. 12458772 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Material de revestimiento:
Espuma de polietileno
Espuma/LDPE
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Acabado del cuello Material de revestimiento unitSize
12458772 33-430 Espuma/LDPE paquete de 200
10210332 24-400 Espuma de polietileno paquete de 200
12458762 15-415 Espuma de polietileno paquete de 200
11724189 28-400 Espuma/LDPE paquete de 200
12498762 20-410 Espuma de polietileno paquete de 200
12418772 24-410 Espuma/LDPE paquete de 200
12448772 33-400 Espuma/LDPE paquete de 200
12438772 28-410 Espuma/LDPE paquete de 200
8 options
Código de producto. 12458772
Marca: DWK Life Sciences 242228
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de envasado y almacenamiento generales
  • Revestidos con polietileno de espuma
  • Excelente barrera contra soluciones acuosas
  • Capacidad de sellado repetible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 200/caja
Material de revestimiento Espuma/LDPE
Acabado del cuello 33-430
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Vial o frasco de vidrio