Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de espuma/LDPE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Revestidos con polietileno de espuma
- Excelente barrera contra soluciones acuosas
- Capacidad de sellado repetible
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 200/caja |
| Material de revestimiento | Espuma/LDPE |
| Acabado del cuello | 24-410 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |