Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viton™ Tubing Assemblies
Código de producto. p-158235 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12451531 6 mm cada uno
12461531 8 mm cada uno
12441531 3 mm cada uno
12431531 2 mm cada uno
4 options
Código de producto. 12451531
Marca: DWK Life Sciences 374318
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistant to oils, chemicals, weather-related aging and ozone
Para bombas peristálticas Unispense
  • El material conserva sus buenas propiedades de resistencia mecánica y química a temperaturas extremadamente altas mejores que cualquier otro elastómero conocido
  • El conjunto de tubos consiste en una sección de 1,5 m de tubo de silicona o FKM con un grosor de pared de 2,3 mm y una platina de vidrio de borosilicato en un extremo y una boquilla de suministro de polipropileno en el otro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) (23/100 pulg.)
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material Viton
Longitud global (imperial) 4,92 ft
Longitud global (métrico) 150 cm
Grosor (imperial) 0,09 in
Grosor (métrico) 2,3 mm
Para utilizar con Bomba peristáltica Unispense™
Para utilizar con (aplicación) Bomba peristáltica Unispense™
Incluye Lastre de vidrio de borosilicato en un extremo y boquilla de suministro de polipropileno en el otro
Tipo de producto Conjunto de tubos