Descripción
Para bombas peristálticas Unispense
- El material conserva sus buenas propiedades de resistencia mecánica y química a temperaturas extremadamente altas mejores que cualquier otro elastómero conocido
- El conjunto de tubos consiste en una sección de 1,5 m de tubo de silicona o FKM con un grosor de pared de 2,3 mm y una platina de vidrio de borosilicato en un extremo y una boquilla de suministro de polipropileno en el otro.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | (23/100 pulg.) |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | Viton |
| Longitud global (imperial) | 4,92 ft |
| Longitud global (métrico) | 150 cm |
| Grosor (imperial) | 0,09 in |
| Grosor (métrico) | 2,3 mm |
| Para utilizar con | Bomba peristáltica Unispense™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Bomba peristáltica Unispense™ |
| Incluye | Lastre de vidrio de borosilicato en un extremo y boquilla de suministro de polipropileno en el otro |
| Mostrar más |