Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vacule™ con tapón de rosca
Código de producto. 10608784 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
45 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) unitSize
10608784 10 ml 60 mm 200 PCS
10486531 5 ml 45 mm paquete de 200
2 options
Código de producto. 10608784
Marca: DWK Life Sciences 651907
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón sólido de color negro sin revestimiento se mantiene en su lugar
  • Vidrio de borosilicato Wheaton-33™
Información de órdenes
Admite tapones 06-406-11B y 06-406-12 para aplicaciones de liofilización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Para liofilización y aplicaciones de liofilización
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 2,7 dr.
Tipo de tapón Tapón de rosca
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I
Altura (métrico) 60 mm