Descripción
- Vidrio de borosilicato Wheaton-33™
Información de órdenes
Admite tapones 06-406-11B y 06-406-12 para aplicaciones de liofilización
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para liofilización y aplicaciones de liofilización |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1,4 dr. |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Certificaciones/conformidad | ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I |
| Altura (métrico) | 45 mm |