Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, transparente
Código de producto. 11754159 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 ml
1 ml
2,0 ml
2 ml
3 ml
5,0 mL
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduado:
No
Sí
Tamaño del tapón:
13-425
15-415
20-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Graduado Tamaño del tapón unitSize
11754159 2 ml 61 mm No 15-415 paquete de 12
11596295 0,3 ml 35 mm No 13-425 paquete de 12
11506305 1 ml 44 mm No 13-425 paquete de 12
11714239 5 ml 65 mm Sí 20-400 paquete de 12
12653365 2 ml 44 mm No 20-400 paquete de 12
11516305 3 ml 50 mm No 20-400 paquete de 12
11748879 10 ml 72 mm No 20-400 paquete de 6
10637333 1 ml 44 mm Sí 13-425 paquete de 12
11704239 3 ml 50 mm Sí 20-400 paquete de 12
10460558 5,0 mL 65 mm No 20-400 paquete de 12
11764159 0,3 ml 35 mm Sí 13-425 paquete de 12
11794299 2,0 ml 61 mm Sí 15-415 paquete de 12
10218003 2,0 ml 44 mm Sí 20-400 paquete de 12
13 options
Código de producto. 11754159
Marca: DWK Life Sciences W986256NG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Graduado No
Modelo Cónico V
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 15-415
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 61 mm