Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, transparente
Código de producto. 11596295 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 ml
1 ml
2,0 ml
2 ml
3 ml
5,0 mL
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduado:
No
Sí
Tamaño del tapón:
13-425
15-415
20-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Graduado Tamaño del tapón unitSize
11596295 0,3 ml 35 mm No 13-425 paquete de 12
11506305 1 ml 44 mm No 13-425 paquete de 12
11754159 2 ml 61 mm No 15-415 paquete de 12
11714239 5 ml 65 mm Sí 20-400 paquete de 12
12653365 2 ml 44 mm No 20-400 paquete de 12
11516305 3 ml 50 mm No 20-400 paquete de 12
11748879 10 ml 72 mm No 20-400 paquete de 6
10637333 1 ml 44 mm Sí 13-425 paquete de 12
11704239 3 ml 50 mm Sí 20-400 paquete de 12
10460558 5,0 mL 65 mm No 20-400 paquete de 12
11764159 0,3 ml 35 mm Sí 13-425 paquete de 12
11794299 2,0 ml 61 mm Sí 15-415 paquete de 12
10218003 2,0 ml 44 mm Sí 20-400 paquete de 12
13 options
Código de producto. 11596295
Marca: DWK Life Sciences W986253NG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 0,3 ml
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Graduado No
Modelo Cónico V
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,1 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 13-425
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 35 mm