Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, transparente
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/Caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala |
| Graduado | Sí |
| Modelo | Cónico V |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 0,3 dr. |
| Mostrar más |