Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, transparente
Código de producto. 10460558 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 ml
1 ml
2,0 ml
2 ml
3 ml
5,0 mL
5 ml
10 ml
Altura (métrico):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduado:
No
Sí
Tamaño del tapón:
13-425
15-415
20-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10460558
Marca: DWK Life Sciences W986259NG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 5,0 mL
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Graduado No
Modelo Cónico V
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1,4 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 20-400
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 65 mm