Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con acabado para encapsular; sin tapones
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescription
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
- No graduados
- Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
- Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total para la máxima recuperación de muestras
Order Info
Los cierres se venden por separado.
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (imperial) | 0,51 in |
| Diámetro interior (métrico) | 13 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales |
| Graduado | No |
| Modelo | Cónico V |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Show More |