Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con acabado para encapsular; sin tapones
Código de producto. 10531042 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Altura (métrico):
32 mm
40 mm
41 mm
46mm
61 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
20mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10531042 3 ml 46mm 20mm paquete de 12
12693355 0,3 ml 32 mm 12 mm paquete de 12
12603365 0,3 ml 32 mm 13 mm paquete de 12
11576295 2 ml 40 mm 20 mm paquete de 12
11586295 5 ml 61 mm 20 mm paquete de 12
12663355 0,1 ml 32 mm 12 mm paquete de 12
12643365 1 ml 41 mm 13 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10531042 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W986217NG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
  • No graduados
  • Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
  • Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total para la máxima recuperación de muestras
Información de órdenes
Los cierres se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 20mm
Material Vidrio de borosilicato bajo extraíble
Volumen (métrico) 3 ml
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales
Graduado No
Modelo Cónico V
Volumen (imperial) 0.8 dr
Tipo de tapón Para capsular
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 46mm