Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio rasgables sin revestimiento Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Descripción
El cierre rasgable se puede retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco
- Aluminio
- Sin revestir
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Tipo de producto | Rasgable completo |