Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio sin revestimiento con la parte superior abierta Wheaton™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-77096 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño del tapón:
11 mm
13 mm
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño del tapón unitSize
11788769 Azul 20 mm paquete de 1000
12412661 Verde 11 mm paquete de 1000
11798769 Rojo 20 mm paquete de 1000
11768769 Azul 13 mm paquete de 1000
11778769 Rojo 13 mm paquete de 1000
12482651 Natural 11 mm paquete de 1000
12492651 Azul 11 mm paquete de 1000
11708779 Verde 20 mm 1000 PCS
11865303 Natural 13 mm paquete de 1000
12402661 Rojo 11 mm paquete de 1000
10 options
Código de producto. 11788769
Marca: DWK Life Sciences 22417805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La parte superior abierta deja expuesto el tapón para la recuperación de muestras con una jeringa
  • Sin revestir
  • Tipo de tapón: Junta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Aluminio
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 20 mm
Tipo de producto Parte superior abierta