Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio sin revestimiento con la parte superior abierta Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño del tapón:
11 mm
13 mm
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
- Sin revestir
- Tipo de tapón: Junta
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 11 mm |