Learn More
DWK Life Sciences Cierres rasgables de discos centrales de aluminio sin revestimiento Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Descripción
Expone la parte superior del tapón de caucho en la jeringa cuando se abre o se quita el disco central
- Disponibles en diámetro externo de 13 o 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Tipo de producto | Arrancado de disco central |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?