Learn More
DWK Life Sciences Cierres rasgables de discos centrales de aluminio sin revestimiento Wheaton™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11718779 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño del tapón unitSize
11718779 Azul 13 mm paquete de 1000
11778779 Rojo 13 mm paquete de 1000
10488901 Azul 20 mm paquete de 1000
10086701 Rojo 20 mm paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11718779
Marca: DWK Life Sciences 22418205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Expone la parte superior del tapón de caucho en la jeringa cuando se abre o se quita el disco central
  • Disponibles en diámetro externo de 13 o 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Aluminio
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 13 mm
Tipo de producto Arrancado de disco central