Learn More
DWK Life Sciences Cierres rasgables de discos centrales de aluminio sin revestimiento Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Expone la parte superior del tapón de caucho en la jeringa cuando se abre o se quita el disco central
- Disponibles en diámetro externo de 13 o 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tipo | Arrancado de disco central |
| Tamaño del tapón | 20 mm |