Learn More
DWK Life Sciences Kits de tubos Wheaton™ (para uso farmacéutico y de laboratorio)
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,35 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Includes
Los kits incluyen la platina y la boquilla dispensadora de polipropileno
Para utilizar con la cabeza de la bomba estándar de 2,3 mm de Wheaton y la cabeza de la bomba opcional de 1,6 mm
- Esterilizable en autoclave y por radiación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,35 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Longitud global (imperial) | 5 ft |
| Longitud global (métrico) | 150 cm |
| Grosor (imperial) | 0,06 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con | Cabezal de bomba estándar de 2,3 mm de Wheaton y cabezal de bomba opcional de 1,6 mm |
| Mostrar más |