Learn More
DWK Life Sciences Kits de tubos Wheaton™ (para uso farmacéutico y de laboratorio)
Código de producto. 12319969 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,35 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
12319969 6,35 mm 1,6 mm paquete de 100
12369969 6,35 mm 2,3 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 12319969
Marca: DWK Life Sciences W22462201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Los kits incluyen la platina y la boquilla dispensadora de polipropileno
Tubo translúcido de silicona curada con platino USP Clase VI para uso médico, de laboratorio y farmacéutico
Para utilizar con la cabeza de la bomba estándar de 2,3 mm de Wheaton y la cabeza de la bomba opcional de 1,6 mm
  • Esterilizable en autoclave y por radiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,35 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 5 ft
Longitud global (métrico) 150 cm
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con Cabezal de bomba estándar de 2,3 mm de Wheaton y cabezal de bomba opcional de 1,6 mm
Esterilidad Estériles
Incluye Platina y boquilla dispensadora de polipropileno
Tipo de producto Kit de tubos