Learn More
DWK Life Sciences Kits de conexiones estériles TPE de Wheaton™ (para uso farmacéutico y biotecnológico)
Código de producto. 15757777 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,18 mm
6,35 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,3 mm
Incluye:
Conectores Luer macho y hembra fijos a 1,52 m (5 pies) de tubos
Desconexión rápida fija a 1,52 m (5 pies) de tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 5
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) Incluye unitSize
15757777 6,35 mm 2,3 mm Conectores Luer macho y hembra fijos a 1,52 m (5 pies) de tubos paquete de 5
12399969 3,18 mm 1,6 mm Desconexión rápida fija a 1,52 m (5 pies) de tubos paquete de 100
12309979 6,35 mm 1,6 mm Conectores Luer macho y hembra fijos a 1,52 m (5 pies) de tubos paquete de 100
12319979 6,35 mm 1,6 mm Desconexión rápida fija a 1,52 m (5 pies) de tubos paquete de 100
4 options
Código de producto. 15757777
Marca: DWK Life Sciences W374734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulado específicamente para su uso con los medios que se encuentran en el procesamiento farmacéutico y biotecnológico
Para utilizar con el cabezal de la bomba Wheaton Standard de 2,3 mm y el cabezal de la bomba opcional de 1,6 mm.
  • El kit esterilizado por radiación incluye Luer macho y hembra o desconexiones rápidas fijadas a 5 pies de tubo TPE
  • Cinco conjuntos empaquetados individualmente por caja para una rápida aplicación en muestras, cultivos o títulos de alto valor
  • USP CLASE VI y sin componentes derivados de animales (ADCF)
  • Esterilizable por autoclave, radiación, EtO, productos químicos, reutilizable, termosellable, soldable por calor
Información de órdenes
Bulk tubing available separately (Cat. Nos. 03-410-305 through -307.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,35 mm
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Longitud global (imperial) 5 ft
Longitud global (métrico) 152 cm
Grosor (imperial) 0,09 in
Grosor (métrico) 2,3 mm
Para utilizar con Cabezal de bomba estándar de 2,3 mm de Wheaton y cabezal de bomba opcional de 1,6 mm
Esterilidad Estériles
Incluye Conectores Luer macho y hembra fijos a 1,52 m (5 pies) de tubos
Color Translúcido
Tipo de producto Kit de conexión