Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de tejido Wheaton™ Tenbroeck
Código de producto. p-155635 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
1 ml
2 ml
40 ml
7 ml
Longitud (imperial):
5,51 in
7,4 in
9,8 in
12,5 in
Longitud del tubo (imperial):
1,8 in
1,9 in
3,2 in
3,7 in
5,5 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,43 in
0,62 in
0,86 in
1,25 in
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Longitud (imperial) Longitud del tubo (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) unitSize
10698643 40 ml 12,5 in 5,5 in 1,25 in paquete de 2
10428341 1 ml 5,51 in 1,8 in 0,43 in paquete de 2
10688643 2 ml 5,51 in 1,9 in 0,43 in paquete de 2
10198611 7 ml 7,4 in 3,2 in 0,62 in paquete de 2
10549930 0,5 oz., 15 ml 9,8 in 3,7 in 0,86 in 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10698643 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 357428
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con depósito expandido y borde de vertido
Con depósito expandido y borde de vertido
  • Fabricadas con precisión con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos Wheaton-33™.
  • Se pueden accionar con la mano o con el motor de baja velocidad
  • Asa hueca que puede rellenarse con hielo para reducir la acumulación de calor
  • Espacio de separación entre la mano de mortero y el tubo de aproximadamente 0,12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,35 oz
Capacidad (métrico) 40mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Trituradora de tejido Tenbroeck
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud (métrico) 320mm
Longitud del tubo (imperial) 5,5 in
Longitud del tubo (métrico) 140mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 1,25 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 32mm
Capacidad 40 ml