Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de tejido Wheaton™ Tenbroeck
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Con depósito expandido y borde de vertido
- Fabricadas con precisión con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos Wheaton-33™.
- Se pueden accionar con la mano o con el motor de baja velocidad
- Asa hueca que puede rellenarse con hielo para reducir la acumulación de calor
- Espacio de separación entre la mano de mortero y el tubo de aproximadamente 0,12 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,06 oz |
| Capacidad (métrico) | 2mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Trituradora de tejido Tenbroeck |
| Longitud (imperial) | 5,51 in |
| Longitud (métrico) | 140mm |
| Longitud del tubo (imperial) | 1,9 in |
| Longitud del tubo (métrico) | 50mm |
| Diámetro exterior del tubo (imperial) | 0,43 in |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 11mm |
| Mostrar más |