Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de tejido Wheaton™ Tenbroeck
Código de producto. 10428341 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
1 ml
2 ml
40 ml
7 ml
Longitud (imperial):
5,51 in
7,4 in
9,8 in
12,5 in
Longitud del tubo (imperial):
1,8 in
1,9 in
3,2 in
3,7 in
5,5 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,43 in
0,62 in
0,86 in
1,25 in
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 10428341
Marca: DWK Life Sciences 357421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con depósito expandido y borde de vertido
Con depósito expandido y borde de vertido
  • Fabricadas con precisión con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos Wheaton-33™.
  • Se pueden accionar con la mano o con el motor de baja velocidad
  • Asa hueca que puede rellenarse con hielo para reducir la acumulación de calor
  • Espacio de separación entre la mano de mortero y el tubo de aproximadamente 0,12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,03 oz
Capacidad (métrico) 1mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Trituradora de tejido Tenbroeck
Longitud (imperial) 5,51 in
Longitud (métrico) 140mm
Longitud del tubo (imperial) 1,8 in
Longitud del tubo (métrico) 48mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,43 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 11mm
Capacidad 1 ml