Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de tejido Wheaton™ Tenbroeck
Código de producto. 10198611 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
1 ml
2 ml
40 ml
7 ml
Longitud (imperial):
5,51 in
7,4 in
9,8 in
12,5 in
Longitud del tubo (imperial):
1,8 in
1,9 in
3,2 in
3,7 in
5,5 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,43 in
0,62 in
0,86 in
1,25 in
Dimensione della confezione:
2 PCS
paquete de 2
Codice prodotto. Capacidad Longitud (imperial) Longitud del tubo (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) unitSize
10198611 7 ml 7,4 in 3,2 in 0,62 in paquete de 2
10698643 40 ml 12,5 in 5,5 in 1,25 in paquete de 2
10428341 1 ml 5,51 in 1,8 in 0,43 in paquete de 2
10688643 2 ml 5,51 in 1,9 in 0,43 in paquete de 2
10549930 0,5 oz., 15 ml 9,8 in 3,7 in 0,86 in 2 PCS
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10198611
Marca: DWK Life Sciences 357424
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Con depósito expandido y borde de vertido
Con depósito expandido y borde de vertido
  • Fabricadas con precisión con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos Wheaton-33™.
  • Se pueden accionar con la mano o con el motor de baja velocidad
  • Asa hueca que puede rellenarse con hielo para reducir la acumulación de calor
  • Espacio de separación entre la mano de mortero y el tubo de aproximadamente 0,12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (imperial) 0,23 oz
Capacidad (métrico) 7mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Trituradora de tejido Tenbroeck
Longitud (imperial) 7,4 in
Longitud (métrico) 190mm
Longitud del tubo (imperial) 3,2 in
Longitud del tubo (métrico) 82mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,62 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 16mm
Capacidad 7 ml
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.